2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Cyano-2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC8691-1G PC8691-5G
APOSPC8691-1GEA 213 EUR
APOSPC8691-1G APOSPC8691-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832863
CAS nummer: 116548-04-0