2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 139 EUR
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Formule: C₁₀H₆BrF
MW: 225.057 g/mol
Kookpunt: 164 °C (2 mm Hg)
Smeltpunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864690
CAS nummer: 317-79-3