2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8700-1G PC8700-250MG
APOSPC8700-1GEA 123 EUR
APOSPC8700-1G APOSPC8700-250MG
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053426
CAS nummer: 62924-59-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable