5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8704-250MG PC8704-1G PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA 51.2 EUR
APOSPC8704-250MG APOSPC8704-1G APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Smeltpunt: 37…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697684
CAS nummer: 108274-33-5