1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-chloro-4,5-difluoro-benzene
PC8715-1G PC8715-5G PC8715-250MG
APOSPC8715-1GEA 103 EUR
APOSPC8715-1G APOSPC8715-5G APOSPC8715-250MG
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142586
CAS nummer: 59447-06-2