1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8773-1G PC8773-5G
APOSPC8773-1GEA 70.1 EUR
APOSPC8773-1G APOSPC8773-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₈F₃NO
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567130
CAS nummer: 156496-70-7