1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8800-1G PC8800-5G PC8800-10G
APOSPC8800-1GEA 150 EUR
APOSPC8800-1G APOSPC8800-5G APOSPC8800-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine
Formule: C₁₂H₁₆ClFN₂
Kookpunt: 103 °C (0,1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00816470
CAS nummer: 244022-69-3
UN: 3267
ADR: 8,III