4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8808-1G PC8808-250MG
APOSPC8808-1GEA 322 EUR
APOSPC8808-1G APOSPC8808-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01658374
CAS nummer: 6587-23-1