2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8809-1G PC8809-250MG PC8809-5G
APOSPC8809-1GEA 203 EUR
APOSPC8809-1G APOSPC8809-250MG APOSPC8809-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17010234
CAS nummer: 95728-57-7