N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[(2-Aminoethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethylenediamine
PC8813-1G PC8813-100MG
APOSPC8813-1GEA 150 EUR
APOSPC8813-1G APOSPC8813-100MG
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formule: C₇H₉F₃N₄
MW: 206.168 g/mol
Kookpunt: 104…106 °C (0.75 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00816843
CAS nummer: 215655-29-1