2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8816-1G PC8816-250MG
APOSPC8816-1GEA 180 EUR
APOSPC8816-1G APOSPC8816-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.021 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368051
CAS nummer: 451459-17-9