Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8818-100G PC8818-25G
APOSPC8818-100GEA 478 EUR
APOSPC8818-100G APOSPC8818-25G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formule: C₃HF₄O₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00475592
CAS nummer: 22898-01-7