2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8823-1G PC8823-250MG
APOSPC8823-1GEA 257 EUR
APOSPC8823-1G APOSPC8823-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631837
CAS nummer: 298690-84-3