2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8832-1G PC8832-25G PC8832-5G
APOSPC8832-1GEA 22 EUR
APOSPC8832-1G APOSPC8832-25G APOSPC8832-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660231
CAS nummer: 60611-22-5