1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 61.4 EUR
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Kookpunt: 107…108 °C (29 mm Hg)
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02270920
CAS nummer: 651-12-7