N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8877-1G PC8877-250MG
APOSPC8877-1GEA 314 EUR
APOSPC8877-1G APOSPC8877-250MG
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109527
CAS nummer: 1227955-09-0