4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 249 EUR
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₂H₁₀F₄N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038213
CAS nummer: 541539-78-0