2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8904-1G PC8904-5G
APOSPC8904-1GEA 232 EUR
APOSPC8904-1G APOSPC8904-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972251
CAS nummer: 66549-17-5