2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8906-1G PC8906-5G
APOSPC8906-1GEA 273 EUR
APOSPC8906-1G APOSPC8906-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972252
CAS nummer: 75380-98-2