2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8916-1G PC8916-5G
APOSPC8916-1GEA 91.1 EUR
APOSPC8916-1G APOSPC8916-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Formule: C₆H₂F₈O₃
Kookpunt: 65…70 °C (80 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17010235
CAS nummer: 337-83-7
UN: 3265
ADR: 8,III