[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8983-1G PC8983-10G PC8983-5G
APOSPC8983-1GEA 110 EUR
APOSPC8983-1G APOSPC8983-10G APOSPC8983-5G
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formule: C₈H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407989
CAS nummer: 681260-50-4