2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8995-25G PC8995-5G
APOSPC8995-25GEA 220 EUR
APOSPC8995-25G APOSPC8995-5G
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
2-Chloroethyl trifluoroacetate
Formule: C₄H₄ClF₃O₂
Kookpunt: 121,4 °C
Smeltpunt: –116 °C
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00789432
CAS nummer: 40949-99-3
UN: 3265
ADR: 8,III