3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900029-1G PC900029-5G
APOSPC900029-1GEA 242 EUR
APOSPC900029-1G APOSPC900029-5G
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09028733
CAS nummer: 702-15-8