1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC900041-1G PC900041-5G
APOSPC900041-1GEA 191 EUR
APOSPC900041-1G APOSPC900041-5G
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one
Formule: C₉H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226832
CAS nummer: 864774-65-2