Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900056-1G PC900056-5G
APOSPC900056-1GEA 146 EUR
APOSPC900056-1G APOSPC900056-5G
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19684122
CAS nummer: 1314987-36-4