1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900062-1G PC900062-25G PC900062-5G
APOSPC900062-1GEA 110 EUR
APOSPC900062-1G APOSPC900062-25G APOSPC900062-5G
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19237203
CAS nummer: 1311197-87-1