1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC900077-1G PC900077-5G
APOSPC900077-1GEA 99.3 EUR
APOSPC900077-1G APOSPC900077-5G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18390899
CAS nummer: 433939-28-7