1-(Dimethoxymethyl)-2,4-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900128-10G PC900128-1G PC900128-5G
APOSPC900128-10GEA 505 EUR
APOSPC900128-10G APOSPC900128-1G APOSPC900128-5G
1-(Dimethoxymethyl)-2,4-difluorobenzene 98%
1-(Dimethoxymethyl)-2,4-difluorobenzene
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383753
CAS nummer: 144062-35-1