4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900142-1G
PC900142-5G
APOSPC900142-1GEA
249
EUR
APOSPC900142-1G
APOSPC900142-5G
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline
Formule:
C₉H₁₂FNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09738072 CAS nummer: 148583-65-7 |