4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC900144-1G PC900144-5G
APOSPC900144-1GEA 106 EUR
APOSPC900144-1G APOSPC900144-5G
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663349
CAS nummer: 307308-62-9