2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900145-1G PC900145-5G
APOSPC900145-1GEA 227 EUR
APOSPC900145-1G APOSPC900145-5G
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline
Formule: C₉H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15209543
CAS nummer: 154080-04-3