1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900169-1G PC900169-5G
APOSPC900169-1GEA 92.1 EUR
APOSPC900169-1G APOSPC900169-5G
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038472
CAS nummer: 145300-04-5