[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900188-1G PC900188-250MG
APOSPC900188-1GEA 366 EUR
APOSPC900188-1G APOSPC900188-250MG
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₅FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06753109
CAS nummer: 842954-71-6