[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900193-1G PC900193-250MG
APOSPC900193-1GEA 505 EUR
APOSPC900193-1G APOSPC900193-250MG
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₅FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06753110
CAS nummer: 842954-76-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable