b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900196-1G PC900196-250MG
APOSPC900196-1GEA 622 EUR
APOSPC900196-1G APOSPC900196-250MG
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09759236
CAS nummer: 179811-62-2