2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900235-1G PC900235-5G
APOSPC900235-1GEA 249 EUR
APOSPC900235-1G APOSPC900235-5G
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16836083
CAS nummer: 1250397-72-8