Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900415-10G PC900415-1G PC900415-5G
APOSPC900415-10GEA 935 EUR
APOSPC900415-10G APOSPC900415-1G APOSPC900415-5G
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20727501
CAS nummer: 192650-54-7