1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900560-1G PC900560-250MG
APOSPC900560-1GEA 144 EUR
APOSPC900560-1G APOSPC900560-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139.127 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698609
CAS nummer: 915720-54-6