2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900577-1G PC900577-250MG
APOSPC900577-1GEA 505 EUR
APOSPC900577-1G APOSPC900577-250MG
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194517
CAS nummer: 1214323-94-0