5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900583-1G PC900583-250MG
APOSPC900583-1GEA 505 EUR
APOSPC900583-1G APOSPC900583-250MG
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18256290
CAS nummer: 1210868-68-0