2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900585-1G PC900585-5G
APOSPC900585-1GEA 87.6 EUR
APOSPC900585-1G APOSPC900585-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
Formule: C₇H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914532
CAS nummer: 858675-61-3