5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900586-1G PC900586-5G
APOSPC900586-1GEA 220 EUR
APOSPC900586-1G APOSPC900586-5G
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914533
CAS nummer: 1305322-99-9