5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900589-1G PC900589-5G
APOSPC900589-1GEA 234 EUR
APOSPC900589-1G APOSPC900589-5G
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Formule: C₈H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914536
CAS nummer: 1305322-91-1