2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900598-1G PC900598-250MG
APOSPC900598-1GEA 301 EUR
APOSPC900598-1G APOSPC900598-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formule: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197.542 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189916
CAS nummer: 1196153-98-6