5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC900609-100MG PC900609-1G PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA 96.4 EUR
APOSPC900609-100MG APOSPC900609-1G APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Kookpunt: 203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257679
CAS nummer: 1010422-51-1