6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900897-1G PC900897-25G PC900897-5G
APOSPC900897-1GEA 146 EUR
APOSPC900897-1G APOSPC900897-25G APOSPC900897-5G
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981512
CAS nummer: 1451391-66-4