2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 760 EUR
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19684096
CAS nummer: 2096337-59-4