5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900964-1G PC900964-250MG
APOSPC900964-1GEA 541 EUR
APOSPC900964-1G APOSPC900964-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21099634
CAS nummer: 1586045-56-8