2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900998-1G PC900998-5G
APOSPC900998-1GEA 220 EUR
APOSPC900998-1G APOSPC900998-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441814
CAS nummer: 1612184-35-6