3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901016-1G PC901016-5G
APOSPC901016-1GEA 149 EUR
APOSPC901016-1G APOSPC901016-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381042
CAS nummer: 949146-39-8